Learn More
4-Amino-1-butanol, 98%, ACROS Organics™
20.90€ - 248.60€
CAS 13325-10-5
Fórmula molecular C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008230
InChI Key BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
IUPAC Name 4-aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10013813 SDS Ver documentos Acros Organics
176350010
1g Glass bottle 20.90€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10377210 SDS Ver documentos Acros Organics
176350050
5g Glass bottle 63.40€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10616784 SDS Ver documentos Acros Organics
176350250
25g Glass bottle 248.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
13325-10-5
89.14
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
25868
C(CCO)CN
C4H11NO
MFCD00008230
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
4-aminobutan-1-ol
Especificaciones
4-Amino-1-butanol
107°C
Glass bottle
0.96
Colorless to Yellow
1g
13325-10-5
100.0
C4H11NO
MFCD00008230
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
4-aminobutan-1-ol
25868
Liquid
0.9600g/mL
Authentic
1.4605 to 1.4625
206.0°C
16.0°C to 18.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
H2N(CH2)4OH
04, 291
Solubility in water: miscible
C(CCO)CN
89.14
89.14
98%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Amino-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.