Learn More
4-Amino-1-bencilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10113920
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
50541-93-0
C12H18N2
190.29
MFCD00006504
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
415852
1-bencilpiperidin-4-amina
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
50541-93-0
C12H18N2
190.29
MFCD00006504
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
415852
1-bencilpiperidin-4-amina
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-benzylpiperidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 152°C (9.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5410 to 1.543
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Amino-1-benzylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.