Learn More
4-Alil-2,6-dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026149
30.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6627-88-9
C11H14O3
194.23
MFCD00008655
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
4-allyl-2,6-dimethoxyphenol, methoxyeugenol, 4-allylsyringol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-2-propenyl, 2,6-dimethoxychavicol, phenol, 4-allyl-2,6-dimethoxy, unii-8vf00ywp89, 2,6-dimethoxy-4-allylphenol, 2,6-dimethoxy-4-prop-2-en-1-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyallylbenzene
226486
CHEBI:86562
2,6-dimetoxi-4-prop-2-enilfenol
COC1=CC(CC=C)=CC(OC)=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6627-88-9
C11H14O3
194.23
MFCD00008655
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
4-allyl-2,6-dimethoxyphenol, methoxyeugenol, 4-allylsyringol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-2-propenyl, 2,6-dimethoxychavicol, phenol, 4-allyl-2,6-dimethoxy, unii-8vf00ywp89, 2,6-dimethoxy-4-allylphenol, 2,6-dimethoxy-4-prop-2-en-1-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyallylbenzene
226486
CHEBI:86562
2,6-dimetoxi-4-prop-2-enilfenol
COC1=CC(CC=C)=CC(OC)=C1O
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol is used as a flavoring agent or adjuvant. Also used to produce 2,6-Dimethoxy-4-propyl-phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-alil-2,6-dimetoxifenol se utiliza como agente saborizante o adyuvante. También se emplea para producir 2,6-dimetoxi-4-propil-fenol.
Solubilidad
Soluble en grasas. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Densidad 1.092
Punto de ebullición 168°C to 169°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in fats. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%