Learn More
4-Acetoxi-2-azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15545926
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
28562-53-0
C5H7NO3
129.12
MFCD00010593
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYNA-N
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
119981
(4-oxoazetidin-2-il) acetato
CC(=O)OC1CC(=O)N1
28562-53-0
C5H7NO3
129.12
MFCD00010593
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYNA-N
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
119981
(4-oxoazetidin-2-il) acetato
CC(=O)OC1CC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-2-azetidinone
Punto de fusión 35.0°C to 38.0°C
Análisis elemental 44.65 to 48.37% (C) 10.41 to 11.28% (N)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetoxy-2-azetidinone, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.