missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acetamidobutyric acid, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-acetamidobutírico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (19,9 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 4-acetamidobutírico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (19,9 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidobutyric acid |
Punto de fusión | 129°C to 131°C |
Beilstein | 1762288 |
Información de solubilidad | Soluble in water (19.9mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 10 g |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'