Learn More
Azida de 4-acetamidobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077303
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2158-14-7
C8H8N4O3S
240.24
MFCD00029626
NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
5129185
N-(4-azidosulfonilfenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
2158-14-7
C8H8N4O3S
240.24
MFCD00029626
NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
5129185
N-(4-azidosulfonilfenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2