Learn More
4-Acetamidoacetofenona, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 391820250
Detalles adicionales : CAS : 2719-21-3 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025343
  • 53.55€ / 25 g
Envío estimado: 13-08-2021
2719-21-3
177.2
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
75937
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
C10H11NO2
MFCD00014965
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
N-(4-acetilfenil)acetamida
Especificaciones
4-Acetamidoacetophenone
Frasco de vidrio
166°C to 170°C
2719-21-3
100.0
C10H11NO2
MFCD00014965
Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in benzene
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
177.2
177.2
98%
Authentic
Beige
25g
97.5
97.5% min. (HPLC)
CH3COC6H4NHCOCH3
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
N-(4-acetilfenil)acetamida
75937
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Acetamidoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos
Certificados