Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(9-carbazolil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 10465891 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.27 |
Porcentaje de pureza | 95% |