missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,8-Dichloroquinoline, 99%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 456680050

Detalles adicionales : CAS : 21617-12-9 Peso : 0.00500kg


Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15565926

  • 167.10€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

21617-12-9
198.046
4,8-dichloro-quinoline, quinoline, 4,8-dichloro, 4,8 dichloroquinoline, 4,8-di chloro quinoline, quinoline,4,8-dichloro, acmc-1ccr8, 4,8-bis chloranyl quinoline, 4,8-dichloroquinoline
4,8-dichloroquinoline
C9H5Cl2N
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
88973
C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)Cl)Cl

Especificación

4,8-Dichloroquinoline
157.0°C to 159.0°C
21617-12-9
4,8-dichloro-quinoline, quinoline, 4,8-dichloro, 4,8 dichloroquinoline, 4,8-di chloro quinoline, quinoline,4,8-dichloro, acmc-1ccr8, 4,8-bis chloranyl quinoline, 4,8-dichloroquinoline
C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)Cl)Cl
198.046
198.05
Authentic
5g
C9H5Cl2N
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
4,8-dichloroquinoline
88973
≥98.5% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 4,8-Dichloroquinoline

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.