Learn More
Alfa Aesar™ 4,7-Dimetil-5-decin-4,7-diol, (+/-) + meso, +98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,7-Dimethyl-5-decyn-4,7-diol |
Nombre de nota | (+/-) + meso |
Punto de fusión | 67°C to 70°C |
Punto de ebullición | 125°C to 127°C (3 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1723151 |
Sinónimo | 4,7-dimethyl-5-decyne-4,7-diol, 4,7-dimethyl-5-decyn-4,7-diol, surfynol 102, 5-decyne-4,7-diol,4,7-dimethyl, acmc-1byq5, 5-decyne-4, 4,7-dimethyl, 5-decyne-4,7-diol, 4,7-dimethyl, 4,7-dimethyl-5-decyn-4,7-diol, + meso |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.31 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |