Learn More
4-[6-(Tributilstannil)-2-piridinil]morfolina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176219
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
869901-24-6
C21H38N2OSn
453.258
MFCD08271894
LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
18525739
tributil-(6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)stannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
869901-24-6
C21H38N2OSn
453.258
MFCD08271894
LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
18525739
tributil-(6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)stannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
Nombre del producto químico o material 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.25
Porcentaje de pureza 95%