Learn More
{4-[(6-Metilpirazin-2-il)oxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586570
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
906353-02-4
C12H12N2O2
216.24
MFCD09817533
RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
24229691
[4-(6-metilpirazin-2-il)oxifenil]metanol
CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
906353-02-4
C12H12N2O2
216.24
MFCD09817533
RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
24229691
[4-(6-metilpirazin-2-il)oxifenil]metanol
CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Nombre del producto químico o material {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%