Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64029.06
Detalles adicionales : CAS : 35144-22-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491049
  • 27.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
35144-22-0
186.229
ZHPSNGCLCHWTRG-UHFFFAOYSA-N
2772382
CC1=CC(=NC(=N1)S(=O)(=O)C)C
C7H10N2O2S
MFCD03788286
4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethyl-pyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl-pyrimidine, pubchem10458, pubchem21462, acmc-209idk, ksc496i3d
4,6-dimethyl-2-methylsulfonylpyrimidine
Especificaciones
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
80°C to 85°C (literature)
35144-22-0
MFCD03788286
4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethyl-pyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl, 4,6-dimethyl-2-methylsulfonyl-pyrimidine, pubchem10458, pubchem21462, acmc-209idk, ksc496i3d
CC1=CC(=NC(=N1)S(=O)(=O)C)C
186.229
186.23
98%
Red to Brown
5g
C7H10N2O2S
778406
ZHPSNGCLCHWTRG-UHFFFAOYSA-N
4,6-dimethyl-2-methylsulfonylpyrimidine
2772382
Crystalline Solid
Videos
SDS Documentos