Learn More
Hidrato de 4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701053
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175278-59-8
C5H10N4O
142.16
MFCD00663061
CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
2782054
4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina; hidrato
O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
175278-59-8
C5H10N4O
142.16
MFCD00663061
CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
2782054
4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina; hidrato
O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 95%