Learn More
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039121
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
5018-38-2
C5H4Cl2N2O
179
MFCD00087680
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
78720
4,6-dicloro-5-metoxipirimidina
COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl
5018-38-2
C5H4Cl2N2O
179
MFCD00087680
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
78720
4,6-dicloro-5-metoxipirimidina
COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4,6-dichloro-5-metoxipirimidina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Punto de fusión 50°C to 56°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 97%