Learn More
4,6-Dicloro-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736195
49.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6299-25-8
C5H4Cl2N2S
195.07
MFCD00006086
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
80531
4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6299-25-8
C5H4Cl2N2S
195.07
MFCD00006086
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
80531
4,6-dicloro-2-metilsulfanilpirimidina
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 42.0°C
Color Naranja o blanco a amarillo
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 371
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.