Learn More
{4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10215754
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
613239-75-1
C13H10F3NO
253.22
MFCD09817477
VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
22280022
[4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil]metanol
OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
613239-75-1
C13H10F3NO
253.22
MFCD09817477
VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
22280022
[4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil]metanol
OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.22
Porcentaje de pureza 97%