Learn More
{4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |