Learn More
4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522524
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
892501-99-4
C13H7F3N2
248.21
MFCD09064969
DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
24229535
4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzonitrilo
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
892501-99-4
C13H7F3N2
248.21
MFCD09064969
DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
24229535
4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzonitrilo
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre del producto químico o material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.21
Porcentaje de pureza 97%