Learn More
4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10443223
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
852180-60-0
C10H8N2O2
188.186
MFCD07772818
BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
7164589
4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído
CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
852180-60-0
C10H8N2O2
188.186
MFCD07772818
BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
7164589
4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído
CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%