Learn More
4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |