Learn More
4,5-Difenilimidazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022254
20.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
668-94-0
C15H12N2
220.28
MFCD00005198
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
69588
4,5-difenil-1H-imidazol
N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
668-94-0
C15H12N2
220.28
MFCD00005198
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
69588
4,5-difenil-1H-imidazol
N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-difenilimidazol se utiliza como precursor para colorantes azoicos como 2-(quinolilazo)-4,5-difenilimidazol. También se utiliza para determinar los iones metálicos por espectrofotometría. Actúa como reactivo cromogénico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,5-Diphenylimidazole
Punto de fusión 230°C to 234°C
Cantidad 5 g
Beilstein 157587
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.28
Porcentaje de pureza ≥98%