Learn More
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4, 5-dimethyl-o-phenylenediamine used in the determination of aromatic aldehydes by high performance liquid chromatography after precolumn fluorescent derivatization. For the determination of vanillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,5-dimetil-o-fenilendiamina se utiliza en la determinación de aldehídos aromáticos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento tras derivatización fluorescente de precolumna. Para la determinación de vainillina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, calor, luz, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
La 4,5-dimetil-o-fenilendiamina se utiliza en la determinación de aldehídos aromáticos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento tras derivatización fluorescente de precolumna. Para la determinación de vainillina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, calor, luz, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine |
Punto de fusión | 127°C to 129°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |