Learn More
Alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043423
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1016-58-6
C9H11NO5
213.189
MFCD00014701
WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
66097
(4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)metanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1016-58-6
C9H11NO5
213.189
MFCD00014701
WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
66097
(4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)metanol
COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, is used as Reagent for the protection of alcohols, etc., as ethers which can be cleaved by photolysis involving intramolecular rearrangement to derivatives of o-nitrosobenzaldehyde, which are readily cleaved by hydrolysis. It is also used as photochemical protecting groups in organic synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico se utiliza como reactivo para la protección de alcoholes, etc., como éteres que pueden ser escindido por fotólisis que implica reordenamiento intramolecular a derivados de o-nitrosobenzaldehído, que se escinden fácilmente mediante hidrólisis. También se emplea como grupo de protección fotoquímica en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1880093
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 98%