Learn More
Ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico, dihidrato de sal disódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011790
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico; sodio; dihidrato
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico; sodio; dihidrato
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico, dihidrato de sal disódica, 98 %, C10H6Na2O8S2.2H2O, número CAS-5808-22-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Beige grisáceo a blanco o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 307
Índice Merck 15, 2245
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.28
Porcentaje de pureza 98%
Materia insoluble 0.02% max. (in water)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.