Learn More
Ácido 4,5-difluoroantranílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10402704
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
83506-93-8
C7H5F2NO2
173.12
MFCD00077509
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
735965
ácido 2-amino-4,5-difluorobenzoico
NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
83506-93-8
C7H5F2NO2
173.12
MFCD00077509
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
735965
ácido 2-amino-4,5-difluorobenzoico
NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Nombre del producto químico o material 4, 5-Difluoroanthranilic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Color Incoloro a paja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H2(NH2)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Difluoroanthranilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.