Learn More
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023815
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
5348-42-5
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00007723
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
79297
4,5-diclorobenceno-1,2-diamina
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
5348-42-5
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00007723
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
79297
4,5-diclorobenceno-1,2-diamina
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1072811
Información de solubilidad Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%