Learn More
4,5-Dibromoveratrol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
4,5-Dibromoveratrole is used as chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-dibromoveratrol se utiliza como producto intermedio químico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 4,5-dibromoveratrol se utiliza como producto intermedio químico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dibromoveratrole |
Punto de fusión | 90°C to 92°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1953148 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.96 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |