missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Dibromo-3(2H)-piridacinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and in fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4,5-dibromo-3(2H)-piridacinona se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza ampliamente en la investigación química y en los productos químicos finos.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
la 4,5-dibromo-3(2H)-piridacinona se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza ampliamente en la investigación química y en los productos químicos finos.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone |
Punto de fusión | ∼220°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 121469 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.89 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'