Learn More
Ácido 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228909
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
307307-97-7
C8H10N2O2
166.18
MFCD09056813
VOAKNFVZEGNOKV-UHFFFAOYSA-N
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem23924, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbox, 4?5?6?7-tetrahydropyrazolo 1?5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro
21941376
ácido 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carboxílico
C1CCN2C(=C(C=N2)C(=O)O)C1
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
307307-97-7
C8H10N2O2
166.18
MFCD09056813
VOAKNFVZEGNOKV-UHFFFAOYSA-N
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem23924, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbox, 4?5?6?7-tetrahydropyrazolo 1?5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro
21941376
ácido 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridina-3-carboxílico
C1CCN2C(=C(C=N2)C(=O)O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215°C to 223°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo¢1,5-a!pyridine-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.