Learn More
Cloruro de 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
El cloruro de 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride |
Punto de fusión | 64°C to 66°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.74 |
Porcentaje de pureza | 95% |