Learn More
4-[4-(terc-Butilo)-1,3-tiazol-2-il]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.34 |
Porcentaje de pureza | 97% |