Learn More
Ácido 4-[4-(terc-butoxicarbonil)piperazino]benzoico, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC30001DA
Detalles adicionales : Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012212
  • 88.61€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
162046-66-4
306.362
4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
Ácido 4-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]benzoico
C16H22N2O4
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
2795508
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
1g
97%
4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
306.362
306.36
Frasco de vidrio ámbar
162046-66-4
C16H22N2O4
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Ácido 4-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]benzoico
2795508
97%
Videos
SDS Documentos