Learn More
Alfa Aesar™ 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ A11839.14
Detalles adicionales : CAS : 100-31-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493794
  • 684.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
100-31-2
268.268
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
5374688
C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
C16H12O4
MFCD00013994
4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoic acid
Especificación
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
25g
C16H12O4
4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
268.268
268.27
>300°C
100-31-2
MFCD00013994
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoic acid
5374688
96%