missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Piridil)-2-tiazolacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7056379
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1016888-78-0
C10H7N3S
201.247
MFCD09950233
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile
24710447
2-(4-piridin-4-il-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1016888-78-0
C10H7N3S
201.247
MFCD09950233
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile
24710447
2-(4-piridin-4-il-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Pyridyl)-2-thiazoleacetonitrile
Color Amarillo a marrón
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'