Learn More
4,4'-Oxibis(ácido benzoico), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058442
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2215-89-6
C14H10O5
258.229
MFCD00013988
WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
75183
ácido 4-(4-carboxifenoxi)benzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2215-89-6
C14H10O5
258.229
MFCD00013988
WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
75183
ácido 4-(4-carboxifenoxi)benzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Punto de fusión 329°C to 332°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2218315
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza ≥98%