Learn More
4-(4-Nitrobencil)piridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021287
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1083-48-3
C12H10N2O2
214.22
MFCD00006445
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
14129
4-[(4-nitrofenil)metil]piridina
[O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
1083-48-3
C12H10N2O2
214.22
MFCD00006445
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
14129
4-[(4-nitrofenil)metil]piridina
[O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine is used in spectroscopic method for the determination of phosgene. It is also used in tests for alkylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-nitrobencil)piridina se utiliza en el método espectroscópico para la determinación de fosgeno. También se utiliza en pruebas para agentes alquilantes.
Solubilidad
Soluble en acetona. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 170877
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza ≥98%