Learn More
4-(4-Morfolinil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7054076
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10282-31-2
C11H12N2O
188.23
MFCD00100115
ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
394808
4-morfolin-4-ilbenzonitrilo
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
10282-31-2
C11H12N2O
188.23
MFCD00100115
ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
394808
4-morfolin-4-ilbenzonitrilo
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Punto de fusión 85°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino