Learn More
4-(4-Methylpiperazino)benzylamine, ≥90%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC18713DA
Detalles adicionales : CAS : 216144-45-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10415502
  • 77.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
216144-45-5
205.305
MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
2776493
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
C12H19N3
MFCD03086117
4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053
[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Especificaciones
4-(4-Methylpiperazino)benzylamine
1g
89.5
90%
MFCD03086117
MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
2776493
90%
Amber Glass Bottle
216144-45-5
100.0
C12H19N3
4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
205.305
205.3
Videos
SDS Documentos