Learn More
4-(4-Metilpiperazino)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699848
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
16153-81-4
C11H18N3
192.29
MFCD00172703
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
737253
4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina
C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
16153-81-4
C11H18N3
192.29
MFCD00172703
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
737253
4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina
C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%