Learn More
4,4'-Metilenobis(N,N-dimetilanilina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163120
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[4-(dimetilamino)fenil]metil]-N,N-dimetilanilina
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86.0°C to 90.0°C
Color Beige amarronado o gris o blanco
Punto de ebullición 390.0°C
Temperatura de inflamación 178°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CH2C6H4NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 239
Índice Merck 15, 6255
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.37
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos