Learn More
4,4'-Metilenebis(N,N-dimetilanilina), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)is used as a chemical intermediate in the manufacture of dyes and for its hydrochloric salt and is also used as an analytical reagent in the determination of lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-metilenebis(N,N-dimetilanilina) se utiliza como intermediario químico en la fabricación de colorantes y para su sal clorhídrica, y también se utiliza como reactivo analítico en la determinación del plomo.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
La 4,4′-metilenebis(N,N-dimetilanilina) se utiliza como intermediario químico en la fabricación de colorantes y para su sal clorhídrica, y también se utiliza como reactivo analítico en la determinación del plomo.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) |
Punto de fusión | 85°C to 88°C |
Punto de ebullición | 155°C to 157°C (0.1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 178°C (352°F) |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 479956 |
Índice Merck | 14,6176 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.38 |