Learn More
4,4'-metilenobis(ciclohexil isocianato), 90 %, mezcla de isómeros, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323330
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocianato-4-[(4-isocianatociclohexil)metil]ciclohexano
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocianato-4-[(4-isocianatociclohexil)metil]ciclohexano
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.0°C to 23.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0660g/mL
Punto de ebullición 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.066
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.35
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.