Learn More
4-(4-Metoxifenil)-2-butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081162
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
104-20-1
C11H14O2
178.23
MFCD00008791
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
61007
4-(4-metoxifenil)butan-2-ona
COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
104-20-1
C11H14O2
178.23
MFCD00008791
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
61007
4-(4-metoxifenil)butan-2-ona
COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-metoxifenil)-2-butanona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4- (4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Punto de fusión 7°C to 9°C
Densidad 1.046
Punto de ebullición 147°C to 148°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 10 g
Beilstein 1869592
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%