Learn More
4-(4-Isocianatopirid-2-il)morfolina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10406613
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
876316-43-7
C10H11N3O2
205.22
MFCD08271914
LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
18525762
4-(4-isocianatopiridin-2-il)morfolina
O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
876316-43-7
C10H11N3O2
205.22
MFCD08271914
LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
18525762
4-(4-isocianatopiridin-2-il)morfolina
O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Nombre del producto químico o material 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 95%