Learn More
4-(4-Isocianatofenoxi)tetrahidropirano, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC52406CB
Detalles adicionales : CAS : 892501-94-9 Peso : 0.05025kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003123
  • 81.57€ / 250 miligramos
Envío estimado: 11-08-2021
892501-94-9
219.24
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
24229521
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
C12H13NO3
MFCD09702366
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
4-(4-isocianatofenoxi)oxano
Especificaciones
4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
250mg
96.5
97%
MFCD09702366
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
4-(4-isocianatofenoxi)oxano
24229521
97%
Frasco de vidrio ámbar
892501-94-9
100.0
C12H13NO3
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
219.24
219.24
Videos
SDS Documentos
Certificados