Learn More
4-(4-Yodofenil)morfolina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4-Iodophenyl)morpholine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 4-4-iodophenyl morpholine, 4-iodophenylmorpholine, morpholine,4-4-iodophenyl, morpholine, 4-4-iodophenyl, 1-iodo-4-morpholin-4-yl benzene |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |