Learn More
4-(4-Yodofenoxi)tetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522506
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
144808-72-0
C11H13IO2
304.127
MFCD09064966
PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
24229524
4-(4-yodofenoxi)oxano
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
144808-72-0
C11H13IO2
304.127
MFCD09064966
PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
24229524
4-(4-yodofenoxi)oxano
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Nombre del producto químico o material 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.12
Porcentaje de pureza 97%