Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)difenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-(hexafluoroisopropilideno)difenol se utiliza para entrecruzar y curar fluoroelastómeros. También se utiliza como monómero en la síntesis de polímeros especiales. Los polímeros que contienen bisfenol AF son útiles en compuestos de alta temperatura, en materiales electrónicos y otras aplicaciones especializadas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El 4,4′-(hexafluoroisopropilideno)difenol se utiliza para entrecruzar y curar fluoroelastómeros. También se utiliza como monómero en la síntesis de polímeros especiales. Los polímeros que contienen bisfenol AF son útiles en compuestos de alta temperatura, en materiales electrónicos y otras aplicaciones especializadas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol |
Punto de fusión | 158°C to 162°C |
Punto de ebullición | 400°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1891568 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |