Learn More
4-(4-Fluorofenil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)imidazole |
CAS | 65020-70-4 |
Punto de fusión | 127°C to 131°C |
Fórmula molecular | C9H7FN2 |
Número MDL | MFCD00297041 |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-fluorophenyl, 4-4-fluoro-phenyl-1h-imidazole, regid_for_cid_657876, 5-4-fluorophenyl-3h-imidazole, 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 9, 1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl, 3sq |
Clave InChI | QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)F |
Nombre IUPAC | 5-(4-fluorofenil)-1H-imidazol |